Vai a
A9601
Foam tipped applicator
6 inch, foam tipped sterile swab with polystyrene shaft
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106300
sterility
sterile
packaging
box of 100 ea (individually wrapped)
tip diam.
5 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)