Vai a
B121
Bromoacetylcholine bromide
Sinonimo/i:
2-(2-Bromoacetyloxy)-N.,N,N-trimethylethanaminium bromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 356.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15BrNO2 · Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
CHF 356.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CBr
InChI
1S/C7H15BrNO2.BrH/c1-9(2,3)4-5-11-7(10)6-8;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
AFIIOPIEVQSYHH-UHFFFAOYSA-M
Application
Used as an affinity alkylating agent for nicotinic receptors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6500PHR1546
description
-
description
≥99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: soluble
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)