Vai a
B9901
Brain Natriuretic Peptide-32 rat
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
BNP-32
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C146H239N47O44S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
3452.94
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥65%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC1=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C146H239N47O44S3/c1-16-75(11)114-140(233)165-59-107(201)167-77(13)117(210)191-113(74(9)10)141(234)189-102(67-198)134(227)176-86(38-29-46-160-145(154)155)124(217)179-90(49-71(3)4)119(212)162-62-110(204)171-103(138(231)182-95(56-111(205)206)121(214)164-61-109(203)170-91(50-72(5)6)129(222)173-85(37-28-45-159-144(152)153)125(218)180-92(51-73(7)8)130(223)184-97(143(236)237)53-80-33-22-19-23-34-80)68-239-240-69-104(139(232)181-93(52-79-31-20-18-21-32-79)120(213)163-60-108(202)169-88(40-41-105(150)199)126(219)172-84(36-25-27-44-148)127(220)193-115(76(12)17-2)142(235)183-96(57-112(207)208)132(225)174-87(128(221)192-114)39-30-47-161-146(156)157)190-137(230)101(66-197)188-136(229)100(65-196)187-135(228)99(64-195)186-131(224)94(54-81-58-158-70-166-81)178-116(209)78(14)168-122(215)89(42-48-238-15)177-123(216)83(35-24-26-43-147)175-133(226)98(63-194)185-118(211)82(149)55-106(151)200/h18-23,31-34,58,70-78,82-104,113-115,194-198H,16-17,24-30,35-57,59-69,147-149H2,1-15H3,(H2,150,199)(H2,151,200)(H,158,166)(H,162,212)(H,163,213)(H,164,214)(H,165,233)(H,167,201)(H,168,215)(H,169,202)(H,170,203)(H,171,204)(H,172,219)(H,173,222)(H,174,225)(H,175,226)(H,176,227)(H,177,216)(H,178,209)(H,179,217)(H,180,218)(H,181,232)(H,182,231)(H,183,235)(H,184,223)(H,185,211)(H,186,224)(H,187,228)(H,188,229)(H,189,234)(H,190,230)(H,191,210)(H,192,221)(H,193,220)(H,205,206)(H,207,208)(H,236,237)(H4,152,153,159)(H4,154,155,160)(H4,156,157,161)/t75-,76-,77-,78-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,113-,114-,115-/m0/s1
InChI key
CKSKSHHAEYGHSB-LBCJMRPYSA-N
Gene Information
rat ... Nppb(25105)
Biochem/physiol Actions
Brain natriuretic peptide (type B natriuretic peptide) was originally isolated from brain, but is mainly produced in myoendocrine cells of the heart ventricles from which it is released into the circulation. It is involved in blood pressure control and cardiovascular homeostasis.
Involved in blood pressure control and cardiovascular homeostasis.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)