Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32039090
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-20
size
20 g
General description
- F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
- Works with all Accuris Lab balances
- Non-Magnetic Stainless Steel
- Includes a protective plastic case
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description size 20 g, stainless steel | description size 1 g, stainless steel | description size 100 g, stainless steel | description size 10 g, stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| size 20 g | size 1 g | size 100 g | size 10 g |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-20 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-1 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-100 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific W1005-10 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Accuris™ M1 Grade Calibration Weight
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?