Vai a
BPS78371
PARP Substrate Mixture 2
Sinonimo/i:
PARP Substrate Mixture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
47101613
eCl@ss:
32150319
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Proprietary mixture including biotinylated and non-biotinylated NAD+, optimized for use with BPS Bioscience′s poly(ADP) ribose polymerase (PARP) assay kits:
  • PARP6 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80556)
  • PARP7 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #79729)
  • PARP11 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80561)
  • PARP14 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80568)
Application
Suitable for use with cell extracts and purified PARP enzymes.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Tris-buffered solution
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BPS78366BPS82130BPS50030
vibrant-m
BPS78371
PARP Substrate Mixture 2
vibrant-m
BPS78366
PARP Substrate Mixture 1
vibrant-m
BPS50030
HDAC Developer (2X)
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)