Vai a
BPS78563
5x Cell Isolation Buffer
Sinonimo/i:
buffers
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
47101613
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
This buffer is intended for use with mammalian cells during magnetic cell isolation or single cell processing. This buffer is optimized and formulated to reduce nonspecific binding and cell clumping
Application
Cell Isolation from mammalian cells.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Prepared under sterile conditions and filtered (0.2 µm).Dilute 10-fold with sterile distilled water. For sterile conditions, filter the buffer after dilution and use under laminar flow hood.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
290085810P3619
vibrant-m
BPS78563
5x Cell Isolation Buffer
description
-
description
-
description
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.8
description
1.0 M, pH 7.4 (25 °C)
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)