Vai a
BPS78856
U2 Assay Buffer
Sinonimo/i:
buffers
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
47101613
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
U2 Assay Buffer is an assay buffer optimized for use with the BPS Bioscience Intrachain TR-FRET Assay Kits and Ubi-Mix (BPS Bioscience #82185).
Application
Screen molecules that inhibit ubiquitin ligase activity in drug discovery high throughput screening (HTS) applications, determine compound IC50 and perform real-time kinetics analyses in Intrachain TR-FRET assays.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
This is a ready to use assay buffer.Aqueous solution.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)