Vai a
C2175
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 Amide
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
CCK-8, Cholecystokinin octapeptide, Pancreozymin C-terminal octapeptide, Sincalide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 225.00
0.5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 464.00
CHF 394.40
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 530.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2300.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H62N10O16S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
1143.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-639-0
Beilstein/REAXYS Number:
5231801
MDL number:
CHF 225.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(OS(O)(=O)=O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O16S3/c1-76-18-16-34(55-47(69)37(58-44(66)32(50)23-41(61)62)21-28-12-14-30(15-13-28)75-78(72,73)74)45(67)53-26-40(60)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(70)56-35(17-19-77-2)46(68)59-39(24-42(63)64)49(71)57-36(43(51)65)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,65)(H,53,67)(H,54,60)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,71)(H,58,66)(H,59,68)(H,61,62)(H,63,64)(H,72,73,74)/t32-,34-,35?,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
IZTQOLKUZKXIRV-IVVJSLGPSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
General description
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide is a sulfated cholecystokinin(CCK) octapeptide derived from the proCCK. It is present in plasma and endocrine cells.
Application
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide has been used to test its effects:
  • to study its effects on β5i/LMP7 immunoproteasome subunit in pancreatitis
  • on gastric emptying,food intake and c-Fos immunoreactivity in small litter (SL) and normal litter (NL) rats
  • on the intestine and gallbladder motility in fish Ballan Wrasse
Biochem/physiol Actions
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide activates the cholecystokinin type B receptor and may mediate the blockage of opioid analgesia. It elicits anti-inflammatory effects. It mediates the inhibition on cytokine release, lymphocytes, and macrophages.
Neurotransmitter; predominant form of CCK in CNS and gastrointestinal tract; may play a role in satiety.
Other Notes
C-Terminal octapeptide of cholecystokinin
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2901T6515SCP0117
Cionin
Sigma-Aldrich
SCP0117
Cionin
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
description
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P06307, P30553, P30551
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307, P30553
UniProt accession no.
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)