Vai a
C5151
3-Carbamoyl-PROXYL
Sinonimo/i:
3-Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidineoxy, 3-Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy, free radical
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 255.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
224-533-5
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Form:
powder
CHF 255.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mp
173-175 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(C(N)=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H17N2O2/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,12)
InChI key
XNNPAWRINYCIHL-UHFFFAOYSA-N
Application
A spin label useful for non-invasive detection of free radicals in vivo by electron spin resonance imaging.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
257494253324ENAH97F3502B
3-Cyano-PROXYL for ESR-spectroscopy
Sigma-Aldrich
257494
3-Cyano-PROXYL
description
-
description
for ESR-spectroscopy
description
98%
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
173-175 °C (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)