Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
317.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32039090
form
solid
optical activity
[α]22/D −43° in methanol(lit.)
color
off-white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@]12Cc3ccc(OC)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Biochem/physiol Actions
Dopamine receptor agonist; apomorphine metabolite.
Disclaimer
Photosensitive
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?