Vai a
D0184
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt solution
100 mM in H2O
Sinonimo/i:
dUTP sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 μmol
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 197.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15N2O14P3 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.14 (free acid basis)
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
CHF 197.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mM in H2O
technique(s)
whole genome amplification: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O14P3.Na.H/c12-5-3-8(11-2-1-7(13)10-9(11)14)23-6(5)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,12H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,10,13,14)(H2,15,16,17);;
InChI key
FVFWWPFKJNTHIQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate (dUTP) is incorporated into DNA during DNA synthesis. It is one of the main intermediate during pyrimidine nucleotide biosynthesis. It is one of the sources of uracil in DNA. Deoxyuridine 5′-triphosphate nucleotidohydrolase suppresses the incorporation of dUTP into DNA. It converts dUTP to 2′-deoxyuridine 5′-monophosphate (dUMP).
Application
2′-Deoxyuridine 5′-triphosphate sodium salt solution has been used in the mouse genomic DNA amplification by polymerase chain reaction (PCR). It is also suitable for conjunction with uracil DNA glycosylase to prevent carryover contamination in PCR. The dUTP is substituted for dTTP in the PCR reaction.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DUTPROB0631D3876
dUTP PCR Grade, sodium salt
Roche
DUTPRO
dUTP
description
100 mM in H2O
description
PCR Grade, sodium salt
description
≥90%
description
Sigma Grade
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
99% (dNTP)
assay
≥90%
assay
≥98% (HPLC)
concentration
100 mM in H2O
concentration
100 mM, <0.9% (dNDP)
concentration
-
concentration
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)