Vai a
D1007
Dehydroisoandrosterone 3-glucuronide
Sinonimo/i:
5-Androsten-3β-ol-17-one 3-glucuronide, De­hydro­epi­andro­sterone 3-glucuronide, Pra­sterone glucur­onide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H36O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.55
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC12CCC3C(CC=C4CC(CCC34C)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)C1CCC2=O
InChI
1S/C25H36O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h3,13-16,18-21,23,27-29H,4-11H2,1-2H3,(H,30,31)
InChI key
GLONBVCUAVPJFV-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)