Vai a
D129
R-(+)-DIOA
≥98% (HPLC), potassium/chloride (K+–Cl−) co-transporter inhibitor, solid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinonimo/i:
R(+)-Butylindazone, R-(+)-[(2-n-Butyl-6,7-dichloro-2-cyclopentyl-2,3-dihydro-1-oxo-1H-inden-5-yl)oxy]acetic acid
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 299.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 975.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24Cl2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Accedi per visualizzare i prezzi
CHF 299.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
R-(+)-DIOA, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
color
white
solubility
H2O: insoluble <0.11 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, 0.1 M NaOH: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
CCCC[C@]1(Cc2cc(OCC(O)=O)c(Cl)c(Cl)c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C20H24Cl2O4/c1-2-3-8-20(13-6-4-5-7-13)10-12-9-14(26-11-15(23)24)17(21)18(22)16(12)19(20)25/h9,13H,2-8,10-11H2,1H3,(H,23,24)/t20-/m0/s1
InChI key
YAWWQIFONIPBKT-FQEVSTJZSA-N
Application
R-(+)-DIOA has been used as a potassium/chloride K+-Cl- transport inhibitor to study its effects on:
  • short circuit current (Isc) in rat semicircular canal duct (SCCD) epithelium
  • uptake of grepafloxacin by THP-1 monocytes
  • the uptake of moxifloxacin by THP-1 monocytes
Biochem/physiol Actions
[(dihydroindenyl)oxy]acetic acid (DIOA) acts as a potent inhibitor of potassium/chloride (K+–Cl−) co-transporter. It does not exert its effects on bumetanimide-sensitive [Na+,K+,Cl-]-cotransport system.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AABH97CE76DEAABH9BD9882BSY3457026416
R-(+)-DIOA &#8805;98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D129
R-(+)-DIOA
description
≥98% (HPLC), solid
description
-
description
-
description
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: >20 mg/mL, 0.1 M NaOH: soluble, H2O: insoluble <0.11 mg/mL, ethanol: soluble, 0.1 M HCl: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]27/D +18.1°, c = 0.7 in methanol(lit.)
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review