Vai a
F0804
Siero fetale bovino, Grado Ricerca
non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Siero fetale bovino, FBS, FCS, sieri, siero
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Classic
composition
hemoglobin (tested)
origin
non-USA origin
availability
available only in EU
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested, mycoplasma, tested, virus (BVD, IBR, PI3), tested negative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Fetal bovine serum (FBS), a popular supplement, is mainly sourced from unborn calves.
Application
  • ′′
  • ′
Biochem/physiol Actions
Il siero fetale bovino (FBS) è utilizzato principalmente nelle colture di organi, cellule e tessuti. Costituisce la scelta d′elezione come supplemento di tutti i terreni utilizzati per la coltura di cellule eucariotiche. Sostiene la proliferazione e la vitalità della maggior parte delle tipologie di cellule.
Analysis Note
  • Esaminato per la presenza di batteri, virus e micoplasmi
  • Sottoposto a tripla filtrazione con membrana da 0,1 micron in condizioni asettiche
  • Testato per il contenuto in endotossine ed emoglobina
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)