Vai a
F4642
Dressing tissue forceps
L 12 in.
Sinonimo/i:
grasping aid, tongs, tweezers, 70-4060, laboratory forceps
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 102.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122405
eCl@ss:
32035504
CHF 102.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
L
12 in.
General description
with serrated tips
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F3892F4267F4392
Dressing tissue forceps L 12 in.
F4642
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 8 in.
F4392
Dressing tissue forceps
description
L 12 in.
description
L 4 3/4 in.
description
L 6 in.
description
L 8 in.
L
12 in.
L
4 3/4 in.
L
6 in.
L
8 in.
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dressing tissue forceps
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)