Vai a
F8205
Sebomed basal medium
With stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 52.10
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
CHF 52.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
sterile-filtered, sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Sebomed basal medium is ideal for controlled studies. It can be used to study the effects of hormones, cytokines, xenobiotics, and calcium on proliferation, differentiation, lipid synthesis, and cytokine production in the cell culture system. The basal medium is free of bovine products and does not contain phenol red or linoleic acid (or any other fatty acid).
Application
Sebomed basal medium has been used to culture immortalized human SZ95 sebocytes.
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)