Vai a
GN655185
Greiner CELLSTAR® microplate
96 well, TC treated, flat bottom, suspension, chimney style, clear, sterile
Sinonimo/i:
96 well microplate, 96 well plate, cell culture plate, treated microplate, Greiner 655185
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122107
Material:
flat bottom
Size:
96 wells
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
flat bottom
packaging
pack of 60 ea
manufacturer/tradename
Greiner 655185
availability
available only in China
technique(s)
cell culture: suitable
size
96 wells
suitability
suitable for (cell culture)
Legal Information
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner CELLSTAR® microplate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)