Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201B
Feature:
Holds 16 mm Tube Rack
Packaging:
pack of 4 inserts
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartifeature
Holds 16 mm Tube Rack
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
General description
Utility Tray Insert B for 16mm test tube rack with eight compartments.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 4 inserts | description Holds 13 mm Tube Rack | description with inserts and 16 mm test tube rack | description - |
| feature Holds 16 mm Tube Rack | feature Holds 13 mm Tube Rack, | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2201A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS2200A |
| packaging pack of 4 inserts | packaging pack of 4 inserts | packaging - | packaging pack of 4 bases and 1 lid |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?