Vai a
N142
NO-711 hydrochloride
≥98% (HPLC), GABA uptake inhibitor, powder
Sinonimo/i:
1-[2-[[(Diphenylmethylene)imino]oxy]ethyl]-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid hydrochloride hydrochloride, NNC-711 hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 159.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 545.00
CHF 463.25
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22N2O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.87
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
CHF 159.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
NO-711 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
H2O: 10 mg/mL at 60 °C
SMILES string
Cl[H].OC(=O)C1=CCCN(CCO\N=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)C1
InChI
1S/C21H22N2O3.ClH/c24-21(25)19-12-7-13-23(16-19)14-15-26-22-20(17-8-3-1-4-9-17)18-10-5-2-6-11-18;/h1-6,8-12H,7,13-16H2,(H,24,25);1H
InChI key
YZYRTEYMUTWJPL-UHFFFAOYSA-N
Application
NO-711 hydrochloride is suitable for use as γ-aminobutyric acid (GABA) transporter-1 (GAT-1) antagonists or GABA uptake inhibitor.
Biochem/physiol Actions
NO-711 is a potent and selective GABA uptake inhibitor that crosses the blood-brain barrier.
NO-711 is a potent and selective GABA uptake inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Photosensitive
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)