Merck
P3136
Polydeoxyguanylic acid · Polydeoxycytidylic acid sodium salt
double-stranded homopolymer
Sinonimo/i:
Poly(dG) • Poly(dC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
storage temp.
−20°C
Application
Polydeoxyguanylic acid • Polydeoxycytidylic acid (Poly(dG) • Poly(dC)) is a high molecular weight double-stranded homopolymer DNA model compound used for conformational studies of DNA structure dynamics and drug and small molecule interactions.
Preparation Note
Polymers composed of dG and dC can be difficult to dissolve. The recommended dissolution method for poly(dG) • poly(dC) is to suspend the polymer in a minimum of 15 μl per unit in water or buffer and heat to 50-55 °C for 30 minutes with occasional mixing by inversion.
Other Notes
High molecular weight double-stranded homopolymer
One unit will yield an A260 of 1.0 in 1.0 ml of 20 mM sodium phosphate/100 mM NaCl, pH 7.0 (1 cm light path).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)