Vai a
SML2268
Micafungin sodium
≥97% (HPLC), powder, β(1,3)-D-Glucan synthase inhibitor
Sinonimo/i:
1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-N2-[4-[5-[4-(pentyloxy)phenyl]-3-isoxazolyl]benzoyl]-L-ornithine]-4-[(4S)-4-hydroxy-4-[4-hydroxy-3-(sulfooxy)phenyl]-L-threonine]pneumocandin A0 sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 95.60
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 462.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C56H70N9O23S · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
1292.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
CHF 95.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Micafungin sodium, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](O)NC([C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](C)CN2C([C@H]([C@H](O)CC(N)=O)NC([C@@H](NC([C@]3([H])C[C@@H](O)CN3C([C@H]([C@H](O)C)NC1=O)=O)=O)[C@H](O)[C@H](C4=CC(OS(=O)([O-])=O)=C(O)C=C4)O)=O)=O)=O)C5=CC=C(C6=NOC(C7=CC=C(OCCCCC)C=C7)=C6)C=C5.[Na+
InChI
1S/C56H71N9O23S.Na/c1-4-5-6-16-86-32-9-7-8-29(17-32)39-21-33(63-87-39)27-10-12-28(13-11-27)49(75)58-34-20-38(70)52(78)62-54(80)45-46(72)25(2)23-65(45)56(82)43(37(69)22-41(57)71)60-53(79)44(48(74)47(73)30-14-15-36(68)40(18-30)88-89(83,84)85)61-51(77)35-19-31(67)24-64(35)55(81)42(26(3)66)59-50(34)76;/h7-15,17-18,21,25-26,31,34-35,37-38,42-48,52,66-70,72-74,78H,4-6,16,19-20,22-24H2,1-3H3,(H2,57,71)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,79)(H,61,77)(H,62,80)(H,83,84,85);/q;+1/p-1/t25?,26-,31-,34+,35+,37-,38-,42?,43+,44?,45+,46+,47+,48+,52?;/m1./s1
InChI key
DDVWCESGUGLBJI-OZMKZJPFSA-M
Application
Micafungin sodium has been used as an anti-fungal agent to test its effectiveness against multidrug-resistant C. auris by in vitro minimum inhibitory concentration (MIC) assay.
Biochem/physiol Actions
Micafungin is a semisynthetic echinocandin antifungal. Micafungin works by inhibiting the enzyme β(1,3)-D-Glucan synthase and thereby disturbing the integrity of the fungal cell wall. This enzyme does not exist in mammalian systems.
Micafungin is used for first-line treatment of invasive and esophageal candidiasis in addition to prophylaxis of Candida infections in both adults and children.
Semisynthetic echinocandin antifungal that inhibits 1,3-β-D-glucan synthase which is required for cell wall synthesis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
323431443384
Caspofungin diacetate analytical standard
Supelco
32343
Caspofungin diacetate
USP
USP
1443384
Micafungin Sodium
description
≥97% (HPLC)
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)