Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 73.80 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H27ClN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.97
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)N[C@@H](C)CN3CCC(N4C5=CC=C(Cl)C=C5NC4=O)CC3
InChI
1S/C26H27ClN4O2.ClH/c1-17(28-25(32)20-7-6-18-4-2-3-5-19(18)14-20)16-30-12-10-22(11-13-30)31-24-9-8-21(27)15-23(24)29-26(31)33;/h2-9,14-15,17,22H,10-13,16H2,1H3,(H,28,32)(H,29,33);1H/t17-;/m0./s1
InChI key
RQULTQQAHGYYDG-LMOVPXPDSA-N
Biochem/physiol Actions
PLD1-selective, catalytic site-targeting phospholipase D inhibitor.
VU0155069 is a PLD1-selective catalytic site-targeting phospholipase D inhibitor (PLD1/2 IC50 = 46 nM/933 nM by cell-free enzymatic assays; substrate = di-palmitoyl-PLC) that selectively suppresses the cellular PLD activity in PMA-stimulated non-small-cell lung cancer (NSCLC) Calu-1 cells with predominant PLD1 activity over GFP-PLD2-overexpressing HEK293 cells (IC50 = 11 nM and 1.8 μM, respectively). Note: VU0155069 is reported to impair P2X7-induced pore formation in human RPMI 8226 B cells lacking PLD1 expression.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| color white to beige | color - | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?