Vai a
SML3545
NVP-RXI570
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[3-(Difluoromethyl)isothiazol-5-yl]-3-[2-fluoro-5-(hydroxymethyl)pyridin-4-yl]urea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H9F3N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(F)=NC=C1CO)NC2=CC(C(F)F)=NS2
InChI
1S/C11H9F3N4O2S/c12-8-1-6(5(4-19)3-15-8)16-11(20)17-9-2-7(10(13)14)18-21-9/h1-3,10,19H,4H2,(H2,15,16,17,20)
InChI key
CKYCAIAVJIFWPE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NVP-RXI570 is an orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4) that that downregulates BRM-dependent gene expression. NVP-RXI570 exhibits antiproliferative activity in a BRG1 mutant-lung-tumor xenograft model.
Orally active, potent, and selective allosteric dual inhibitor of BRM ((SMARCA2) and BRG1 (SMARCA4)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)