Vai a
SML4232
SPC-839
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[[5-methoxy-2-(2-thienyl)-4-quinazolinyl]amino]-3-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, SPC 839, AS602868
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.39
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SPC-839 is a potent suppressors of T cell activation that covalently targets XPO1 at Cys 528. It potently inhibits inflammation in mice with minimal impact on nuclear export and cell viability. SPC-839 exhibits efficacy in in vivo models of autoimmune disease.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
EHU903981CB_11120716CB_93051119
vibrant-m
SML4232
SPC-839
vibrant-m
SPC111
vibrant-m
COLO 839
description
≥98% (HPLC)
description
targeting human CASP6
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)