Vai a
TRUECD
TrueGel3D Crosslinker
CD cell-degradable crosslinker
Sinonimo/i:
Crosslinker
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 199.00
600 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 493.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352207
CHF 199.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
CD cell-degradable crosslinker is comprised of conjugated peptide along with polyethylene glycol and thiol (SH) groups. The thiol groups form stable thioether bond with thiol-reactive groups of the polymers (Mal-PVA, Mal-Dextran, SG-PVA and SG-Dextran) and results in a stable hydrogel.
The conjugated peptide has matrix metalloprotease (MMP)-cleavage sites (Pro-Leu-Gly-Leu-Trp-Ala), which allows matrix metalloproteases (MMP1, MMP3, MMP7 and MMP9) to locally degrade the polymer network. It allows cells to spread and migrate within the gel if they express the indicated MMPs.
Application
TRUECD is used to crosslink PVA and dextran polymers to generate cell-degradable hydrogel
Features and Benefits
MMP degradable
Other Notes
TRUECD contains CD cell-degradable crosslinker lyophilized and water.
Disclaimer
Avoid prolong exposure of CD cell-degradable crosslinker to air
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TRUEPEGTRUE1TRUE4
description
CD cell-degradable crosslinker
description
PEG non cell-degradable crosslinker
description
CD cell-degradable crosslinker and RGD peptide
description
FAST-PVA, CD cell-degradable crosslinker
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueGel3D Crosslinker
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)