Vai a
AR2017
Corn Gluten (C, H, N, S)
analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
Alpha Resources
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
matrix material
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. I am looking for a gluten standard for gluten analysis. Do you have a product that is a certified reference material for gluten?
    1 answer
    1. Unfortunately, gluten standard is currently not offered as a certified reference material.