Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Cl.C=1C=CC(=CC1)C=CCN(C)CC=2C=CC(=C3C=CC=CC32)C
InChI
InChI=1S/C22H23N.ClH/c1-18-14-15-20(22-13-7-6-12-21(18)22)17-23(2)16-8-11-19-9-4-3-5-10-19;/h3-15H,16-17H2,1-2H3;1H/b11-8+;
InChI key
NDLLGJBOXAYSMG-YGCVIUNWSA-N
General description
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?