Merck
1A13570
USP
Propofol Isopropyl 4-Carboxylate
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Sinonimo/i:
Propofol Isopropyl 4-Carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.36
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)