Merck
HomeSupportCalcolatrici e appTampone di caricamento campioni 4X SDS per Western blotting
Tampone di caricamento campioni 4X SDS per Western blotting
Questa ricetta per il tampone di caricamento SDS è ideale per preparare e caricare campioni proteici nei gel in vista dell’analisi mediante elettroforesi su gel di poliacrilammide. Questo calcolatore di ricette consente di preparare con precisione un tampone di caricamento SDS 4X per qualsiasi volume necessario. Inserisci il volume desiderato, clicca sul pulsante CALCOLA e la tabella si popolerà con le quantità di ciascun componente necessarie.
Concentrazioni della soluzione 4X:
  • Tris-HCl: 0,2 M
  • DTT: 0,4 M
  • SDS: 277 mM, 8,0% (p/v)
  • Blu di bromofenolo: 6 mM
  • Glicerolo: 4,3 M
7.5 mL Recipe   Desired Volume: mL    
1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160)
    mL 1 M Tris-HCl pH 6.5
3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816)
  mL of 1 M DTT (dithiothreitol)
0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771)   g of SDS (sodium dodecyl sulfate)
30 mg of bromophenol blue (B0126)   mg of bromophenol blue
2.4 mL of glycerol (G5516)   mL of glycerol
Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water Adjust final volume to   mL with Milli-Q® Water
  Make 500 µL aliquots and store at -20 °C.
Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise.