Přeskočit na
12980
Ethyl benzoylacetate
redist., ≥97.0% (HPLC)
Synonyma:
Benzoylacetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-phenylpropionate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 850,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COCH2COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-295-3
Beilstein/REAXYS Number:
389944
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
5 850,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
6.6 (vs air)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
quality
redist.
refractive index
n20/D 1.52 (lit.), n20/D 1.531
bp
265-270 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ketone, phenyl
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl benzoylacetate (Benzoylacetic acid ethyl ester) was used to prepare ethyl 2-fluoro-2-benzolyacetate. It was also used to synthesize iodonium ylides.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
689963281492185892
description
redist., ≥97.0% (HPLC)
description
Arxada quality, ≥98% (GC)
description
technical grade, 90%
description
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
90%
assay
97%
solubility
H2O: insoluble, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
solubility
-
solubility
diethyl ether: miscible, alcohol: miscible, water: insoluble
solubility
water: insoluble, diethyl ether: miscible, benzene: miscible, alcohol: miscible, chloroform: miscible
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
265-270 °C (lit.)
bp
265-270 °C (lit.)
bp
265-270 °C (lit.)
bp
93 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.52 (lit.), n20/D 1.531
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl benzoylacetate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
284.0 °F - closed cup
flash_point_c
140 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)