Přeskočit na
166170
Cinnamyl acetate
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CO2CH2CH=CHC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
176.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-121-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
1 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), glycerol: insoluble(lit.), water: insoluble(lit.)
density
1.057 g/mL at 25 °C
functional group
ester, phenyl
SMILES string
CC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
InChI key
WJSDHUCWMSHDCR-VMPITWQZSA-N
General description
Cinnamyl acetate is a fragrance ingredient. Palladium catalyzed allylic alkylation of cinnamyl acetate using sodium diethyl 2-methylmalonate and novel ferrocenyl Schiff base has been investigated.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W229318
description
99%
description
≥98%, FCC, FG
assay
99%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
solubility
alcohol: soluble(lit.), water: insoluble(lit.), glycerol: insoluble(lit.)
solubility
-
bp
265 °C (lit.)
bp
265 °C (lit.)
form
powder
form
-
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cinnamyl acetate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)