Přeskočit na
178985
Borane trimethylamine complex
97%
Synonyma:
NSC 10220, NSC 145941, NSC 53323, Trihydro(trimethylamine)boron, Trimethylamine borane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
880,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 050,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 060,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3N · BH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.95
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-850-4
Beilstein/REAXYS Number:
3905060
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
880,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
172 °C (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[BH3-][N+](C)(C)C
InChI
1S/C3H12BN/c1-5(2,3)4/h1-4H3
InChI key
KQVSXUGMDCAISO-UHFFFAOYSA-N
Application
Stable, easy-to-handle source of borane for the reduction of ketones and Schiff bases and for the hydroboration of olefins.
Reducing agent for the preparation of plate-type palladium-zinc oxide catalyst
Reagent for chemical vapor generation and spectrometry determination of elements using amineboranes and cyanotrihydroborate(III) reagents
Catalyst for:
  • Regioselective reductive opening of benzylidene acetal glycosides
  • Polarity reversal
Used to study
  • Electrodeposition condition effects on magnetism of cobalt-iron magnetic films
  • Boron-nitrogen bond dissociation energies and physiological activities of boronated compounds
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
180238179043180211
description
97%
description
97%
description
-
description
powder, 97%
assay
97%
assay
97%
assay
-
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
reagent type: reductant
form
solid
form
solid
form
liquid
form
powder
mp
92-94 °C (lit.)
mp
36 °C (lit.)
mp
−30-−27 °C (lit.)
mp
98-100 °C (dec.) (lit.)
bp
172 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?