Přeskočit na
303232
3-Nitro-2-pyridinesulfenyl chloride
95%
Synonyma:
(3-Nitro-2-pyridyl)sulfenyl chloride, 2-(Chlorosulfanyl)-3-nitropyridine, 3-Nitropyridinyl-2-sulfenyl chloride, [(3-Nitropyridin-2-yl)sulfanyl]chlorane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 360,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H3ClN2O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
190.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
6 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
reaction suitability
reagent type: protection reagent
reactivity: thiol reactive
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
dichloromethane: soluble(lit.)
functional group
nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCl
InChI
1S/C5H3ClN2O2S/c6-11-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
WTKQMHWYSBWUBE-UHFFFAOYSA-N
General description
The 3-nitro-2-pyridinesulphenyl (Npys) moiety is useful as a protecting-activating group for cysteine, particularly in the synthesis of cyclic and unsymmetrical disulfides. The stability of NpysCl was studied in various solvents.
Application
3-Nitro-2-pyridinesulfenyl chloride (NpysCl) was employed as the starting material for the synthesis of N-, O- and S-Npys-protected amino acid.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
247138332895
description
95%
description
96%
description
≥96%
assay
95%
assay
96%
assay
≥96%
solubility
dichloromethane: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: protection reagent
reactivity: thiol reactive
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
205 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)