Přeskočit na
39391
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Synonyma:
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide, EDC, WSC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 250,00 Kč
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 000,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H17N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
155.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
217-579-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
507429
6 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide, ≥97.0% (T)
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
refractive index
n20/D 1.460-1.463
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide is commonly used in combination with N-hydroxysuccinimide (NHS) in carbodiimide coupling reaction to activate carboxyl group for coupling with amines to form amides.
Application
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide has been used for the surface functionalization of graphene quantum dots (GQDs) employed as sensing probes in Janus micromotors to detect enterobacterial contamination. It has also been used for the activation of folic acid, prior to its conjugation on silica nanoparticles.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
0344903450E7750
description
≥97.0% (T)
description
≥99.0% (AT)
description
purum, ≥98.0% (AT)
description
commercial grade, powder
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (T)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
refractive index
n20/D 1.460-1.463
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Stomach,large intestine,lymph node
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Which is the suggested EDC concentration and the relative protocol for covalently attach haptens to carrier proteins (e.g. BSA) ?
    1 answer
    1. EDC and EDAC are both abbreviations for N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide. While a detailed procedure for conjugating haptens (such as peptides) to carrier proteins such as Bovine Serum Albumin (BSA) is not available, the EDC is typically used at a 5 to 10-fold molar excess with respect to the hapten concentration in the reaction mix. Note that EDC hydrochloride (e.g., Products E6383, E7750 and 03450) is more commonly used as a coupling agent than EDC free base (Product 39391).
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the concentration of the EDC chemical in the 10mL solution?
    1 answer
    1. This product is considered to be a pure/neat EDC material. It has a purity specification of 97% or greater, but it is not a solution of EDC in a solvent.