Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 894,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 920,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 380,00 Kč |
O této položce
894,00 Kč
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
InChI key
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description purum p.a., ≥99.0% (T) | description BioUltra, ≥99.5% (T) | description BioUltra, ≥99.5% (T) | description ReagentPlus®, ≥99.5% |
| form crystals | form crystals | form crystals | form powder |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility soluble 65 g/L at 20 °C (completely) |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade purum p.a. | grade reagent grade | grade reagent grade | grade - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg | anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg | anion traces sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤50 mg/kg | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium azide
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Brain
supp_hazards
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?