Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 100,00 Kč 1 701,00 Kč |
50 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 970,00 Kč |
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 850,00 Kč |
O této položce
1 701,00 Kč
Ceníková cena2 100,00 KčUložit 19 %Quality Segment
assay
98%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.378
density
1.006 g/mL at 25 °C
functional group
carbonate
greener alternative category
SMILES string
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI key
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A solvent for various reactions including esterification and amidation.
- An electrolyte in the development of graphite-based dual-ion batteries due to its ability reduces charge-transfer resistance, polarization, and self-discharge of graphite electrodes. It also enhances Coulombic efficiency, cycle, and rate performances.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description battery grade, 99.9%, acid <10 ppm, H2O <10ppm | description 99% | description anhydrous, ≥99% |
| assay 98% | assay 99.9% | assay 99% | assay ≥99% |
| reaction suitability reagent type: protection reagent, reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.378 | refractive index - | refractive index n20/D 1.378 | refractive index n20/D 1.368 (lit.) |
| density 1.006 g/mL at 25 °C | density 1.01 g/cm3 | density 1.006 g/mL at 25 °C | density 1.069 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl methyl carbonate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
75.0 °F
flash_point_c
23.9 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
623-53-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?