Přeskočit na
777935
CdTe core-type quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 520 nm, powder
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 140,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CdTe
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
215-149-9
NACRES:
NA.23
6 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λem 520 nm, , quantum yield 36%
storage temp.
2-8°C
Application
Cadmium Telluride Quantum Dots (CdTe QDs) are available in solid form. They are coated with carboxyl groups which makes them water soluble to make aqueous solutions. These carboxyl functionalized hydrophilic quantum dots can be further conjugated for use as labels. CdTe QDs can be used for optical and display applications; solar cells and biomedical applications.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
777978777951777994
description
COOH functionalized, fluorescence λem 520 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 710 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 610 nm, powder
description
COOH functionalized, fluorescence λem 770 nm, powder
fluorescence
λem 520 nm, , quantum yield 36%
fluorescence
, quantum yield ≥15%, λem 710 nm
fluorescence
, quantum yield 48%, λem 610 nm
fluorescence
λem 770 nm, , quantum yield 10%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdTe core-type quantum dots
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1306-25-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I would like to know the TEM size of CdTe core-type quantum dots COOH functionalized (777935), fluorescence λem 520 nm, powder for calculation purpose
    1 answer
    1. The particle size of this product is approximately 2.0 nm. Unfortunately, there is no information on how the particle size is measured.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight of 777935 - CdTe core-type quantum dots COOH functionalized, fluorescence λem 520 nm, powder
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is approximately 16000 Da.
      Helpful?
  3. CdTe core-type quantum dots (COOH functionalized, fluorescence λem 520 nm, powder) Hi,I would like to ask about the concentration used of the Q.D and the amino functionalized DNA for EDC conjugation. EDC concentration,Q.D. concentration, DNA conc.
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability in any specific application. While these Quantum Dots are hydrophilic, the researcher would have to determine suitability. The links below may offer some helpful information:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5071820/
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/nn1021346