Přeskočit na
809705
5-DBCO-PEG4-dUTP, 10mM Aqueous Solution
Synonyma:
5-DBCO-PEG4-dUTP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
50 μL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 380,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H54N5O21P3
Molekulová hmotnost:
1057.82
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
solution
8 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
>95% (HPLC)
Quality Segment
form
solution
reaction suitability
reaction type: click chemistry
solubility
Tris buffer: 100 mM (pH 7.5)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC(N([C@H]2C[C@@H]([C@@H](COP(O)(OP(O)(OP(O)(O)=O)=O)=O)O2)O)C=C1/C=C\CNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCC(N3CC4=CC=CC=C4C#CC5=CC=CC=C53)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C42H54N5O21P3/c48-35-26-40(66-36(35)29-65-70(57,58)68-71(59,60)67-69(54,55)56)47-28-33(41(52)45-42(47)53)9-5-16-43-38(50)15-18-61-20-22-63-24-25-64-23-21-62-19-17-44-37(49)13-14-39(51)46-27-32-8-2-1-6-30(32)11-12-31-7-3-4-10-34(31)46/h1-10,28,35-36,40,
InChI key
DINRDGNWAWZURW-AWZRJCEASA-N
Application
5-DBCO-PEG4-dUTP is recommended for two-step labeling of DNA/cDNA e.g. by PCR with Taq polymerase. It is enzymatically incorporated into DNA/cDNA as a substitute for its natural counterpart dTTP. The resulting DBCO-functionalized DNA/cDNA can be labeled with azide-labeled molecules using copper-free click chemistry. This enables experiments such as introduction of a biotin group for purification tasks, introduction of a fluorescent group for detection, or crosslinking the DNA to azide-functionalized biomolecules such as proteins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
764019808520808512
description
-
description
≥90%
description
-
description
-
assay
>95% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
Tris buffer: 100 mM (pH 7.5)
solubility
-
solubility
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
solubility
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solution
form
paste
form
powder
form
solid
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)