Přeskočit na
901435
Methylammonium bromide
≥99%, anhydrous
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
Methanamine hydrobromide, methylamine hydrobromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 480,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH6BrN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
111.97
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
MDL number:
9 480,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
sustainability
Sustainability features
application(s)
solar energy
greener alternative category
SMILES string
CN.Br
InChI
1S/CH5N.BrH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI key
ISWNAMNOYHCTSB-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry.
Application
Organohalide based perovskites have emerged as an important class of material for solar cell applications. Our perovskites precursors with extremely low water contents are useful for synthesizing mixed cation or anion perovskites needed for the optimization of the band gap, carrier diffusion length and power conversion efficiency of perovskites based solar cells.
Methylammonium bromide (MABr) is used as an additive in the fabrication of perovskite solar cells. It helps improve the crystal quality and stability of the perovskite films, leading to enhanced photovoltaic performance.
Disclaimer
  • Extremely hygroscopic.
  • Handle in glove box.
  • Handle and store under nitrogen atmosphere.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
806498793507901434
description
≥99%, anhydrous
description
-
description
98%
description
≥99%, anhydrous
application(s)
solar energy
application(s)
solar energy
application(s)
solar energy
application(s)
solar energy
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
98%
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylammonium bromide
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)