Přeskočit na
C-111
Catecholamine Metabolites Mix solution
1 mg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 980,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H10O5
Molekulová hmotnost:
198.17
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
6 980,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
Homovanillic acid , 5-Hydroxyindole-3-acetic acid , (±)-Vanilmandelic acid
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
forensics and toxicology
format
multi-component solution
storage temp.
−70°C
General description
A Certified Spiking Solution® of major catecholamine metabolites 5-Hydroxyindole-3-acetic acid (5-HIAA), Homovanillic acid (HVA), and (±)-Vanilmandelic acid (VMA). This multi-component mix is suitable for use in preparation of linearity standards, calibrators, or controls as well as for other critical quantitative applications such as internal proficiency testing or for OEM use in preparation of reagents, assay development, and instrument IQ/OQ. Certified concentration values for each component provides increased efficiency from less time remaking pools due to dilution errors or rerunning samples.
.
Analysis Note
Analytes:
  • DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
  • 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
  • Homovanillic acid
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Cílové orgány
Eyes
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
49.5 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Can you disclose the individual metabolites included in the mix solution?
    1 answer
    1. This product is a mixture of DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid,5-Hydroxyindole-3-acetic acid, and Homovanillic acid at a concentration of 1 mg/mL each. This information is also available above, in the 'PROPERTIES' section, as well as in the 'Analyte' section.