Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
Caftaric Acid, 500 μg/mL , Chicoric Acid, 500 μg/mL , Chlorogenic Acid, 500 μg/mL , 1,3-Dicaffeoylquinic acid, 500 μg/mL , Echinacoside, 500 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
format
multi-component solution
storage temp.
-65 to -96°C
General description
genus echinacea
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Legal Information
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
49.5 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?