Přeskočit na
ERT-113S
Tetramethylenedisulfotetramine solution
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1.2 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 660,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H8N4O4S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
240.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
eCl@ss:
25140904
2 660,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
application(s)
agriculture
environmental
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S1(=O)N2CN3CN1CN(C2)S3(=O)=O
InChI
1S/C4H8N4O4S2/c9-13(10)5-1-6-3-8(13)4-7(2-5)14(6,11)12/h1-4H2
InChI key
AGGKEGLBGGJEBZ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
35.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
2 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)