Přeskočit na
1.02310
PARTECK® CCS Croscarmellose Sodium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF
Synonyma:
PARTECK® CCS Croscarmellose Sodium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
0.5 kg
Očekávané datum odeslání03. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
3 610,00 Kč
25 kg
Očekávané datum odeslání03. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
122 300,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
eCl@ss:
38100201
3 610,00 Kč
Očekávané datum odeslání03. listopadu 2026podrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
30 g/L
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
General description
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Parteck® CCS excipient is a superdisintegrant for oral pharmaceutical formulations. Its unique swelling properties shorten tablet disintegration time, thereby increasing disintegration efficiency. Parteck® CCS is highly flexible and suitable for use in capsule formulation, wet granulation, roller compaction and direct compression.
Features and Benefits
  • Fast disintegration
  • Rapid water absorption
  • Good tablet dissolution for a wide variety of applications
  • Does not contain peroxides – for better API stability
  • Flexible in use
  • Very well suited for direct compression, roller compaction, wet granulation and capsule technologies.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc
Questions
  1. Hello, we ordered 1.02310.0500 (batch K56449210). Test A is clear, but could you clarify what the CoA test “Identity (wet chemistry)” corresponds to? Also, Ph. Eur. lists 3 ID tests; where is the third one reported on the CoA?
    0 answers