Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 400,00 Kč |
2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 740,00 Kč |
4 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 590,00 Kč |
30 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 20 500,00 Kč |
O této položce
1 400,00 Kč
Název produktu
2-Propanol, gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. ChP
Quality Segment
agency
Reag. ChP
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
LiChrosolv®
grade
gradient grade (at 235nm <= 1.0 mAU), gradient grade (at 254 nm <=1.0 mAU)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
potency
5045 mg/kg LD50, oral (Rat), 12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
sustainability
Sustainability features
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.05 mg/L Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
220 nm, ≥80% (Checking after purging with N2), 230 nm, ≥90% (Checking after purging with N2), 250 nm, ≥99% (Checking after purging with N2)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
absorbance ratio
280 nm ≤0.01, 250 nm ≤0.03, 230 nm ≤0.2
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- prepare the isocratic mobile phase for reversed phase LC-MS-MS analysis.
- prepare stock solution of the phospholipid species.
- wash the slide during hematoxylin and eosin (H&E) staining procedure.
Features and Benefits
Preparation Note
Analysis Note
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.05 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Gradient grade (at 235 nm): ≤ 1.0 mAU
Gradient grade (at 254 nm): ≤ 1.0 mAU
Transmission (Checking after purging with N₂ (at 220 nm)): ≥ 80 %
Transmission (Checking after purging with N₂ (at 230 nm)): ≥ 90 %
Transmission (Checking after purging with N₂ (from 250 nm)): ≥ 99 %
Filtered by 0.2 µm filter
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
53.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
12.0 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-63-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?