Přeskočit na
1.01261
Aniline
for analysis EMSURE®
Synonyma:
Aniline, Aminobenzene, Phenylamine, Benzenamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 730,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
93.13
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-539-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
39030407
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
184 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.5 hPa ( 20 °C)
2 730,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Glass bottle
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
840 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-11 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.003% Nitrobenzene (GC), ≤0.005% Sulfated ash, ≤0.1% Water
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-6.2 °C
transition temp
flash point 76 °C
solubility
36 g/L
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
62-53-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)