Přeskočit na
1.06018
Methanol
≥99.8% (GC), HPLC grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Synonyma:
MeOH, Hydroxymethane, Carbinol, Methyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
798,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 510,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 240,00 Kč
10 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 750,00 Kč
30 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
32 400,00 Kč
185 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
56 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
32.04
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-659-6
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
eCl@ss:
32049090
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
798,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Methanol, for liquid chromatography LiChrosolv®
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.03% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
transmittance
225 nm, ≥50%, 240 nm, ≥80%, 265 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO
format
neat
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
LiChrosolv® solvents exhibit high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
Application
Intended for HPLC and UHPLC-MS applications.
Featured in method development of:
  • Benazepril - USP Method Benazepril RS
  • Betamethasone - USP Method Betamethasone Valerate Assay
  • Irbesartan - USP Method Irbesartan Assay
  • Lamivudine - USP Method Lamivudine RS
  • Lansoprazole - USP Method Lansoprazole RS
  • Levofloxacin - USP Method Levofloxacin RS - USP Method Levofloxacin Assay
  • Nifedipine - USP Method Nifedipine RS - USP Method Nifedipine Assay
  • Pharmacopoeia Monograph Methods - HPLC and UHPLC methods for Regulated Drug Analysis
  • Pioglitazone - USP Method Pioglitazone HCl RS - USP Method Pioglitazone HCl Assay
Features and Benefits
  • suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV: for analytical flexibility
  • specified quality in positive and negative in positive and negative electrospray ionization (ESI) and atmospheric-pressure chemical ionization-mass spectrometry (APCI-MS) for lowest detection limits and confidence in analyses for all important MS modes (test 1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • lowest impurity profile: for interference-free baselines (test 2)
  • microfiltered through 0.2 μm filter (test 3) to provide:
    —A long lifespan to filters and mechanical parts of HPLC systems
    ––reduced risk of column clogging
  • packaged in borosilicate glass bottles for minimized metal ion contaminations
  • lowest levels of trace metal impurities for a minimum metal ion adduct formation
    —<5 ppb
  • lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in UHPLC-MS solvent lineup (PEG S/N signal-to-noise-ratio < 50)
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 3.0 mg/l
Water: ≤ 0.03 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 225 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 240 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 265 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
49.5 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?