Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 390,00 Kč |
250 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 190,00 Kč |
10 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 102 600,00 Kč |
O této položce
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
209.26
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
214-478-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
1 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
3-Morpholinopropane sulfonic acid, buffer substance MPS
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp
277-281 °C (decomposition)
solubility
1440 g/L
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
General description
buffer substance MPS
Application
3-Morpholinopropane sulfonic acid buffer substance MPS. CAS 1132-61-2, pH 3 - 5 (111 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Assay (alkalimetric)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Chloride (Cl)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.01 %Loss on Drying (105 °C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C7.20
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Morpholinopropane sulfonic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
230.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
110 °C - closed cup
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
vPvM
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?