Přeskočit na
1.06404
Sodium chloride
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Halite, NaCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
560,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
862,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 560,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 750,00 Kč
12 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 910,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-598-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
Assay:
≥99.5% (silver nitrate titration), 99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
358 g/L
560,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (silver nitrate titration), 99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.005% Calcium, Magnesium and R2O3-precipitate, ≤0.005% Insoluble matter
loss
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C, 2 h
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
bulk density
1140 kg/m3
anion traces
bromide (Br-): ≤0.005%, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.0001%, iodide (I-): ≤0.001%passes test, nitrite (NO2-): passes test, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.00004%, Ba: ≤0.001%, passes test, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Mg: ≤0.0100% (alkaline-earth metals (as Ca)), N: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Development of Low Sodium Table Butter via Partial Replacement of Sodium Chloride with Potassium Chloride.: This study explores reducing sodium content in table butter by substituting sodium chloride with potassium chloride. The findings are significant for chemists focused on food chemistry and the development of healthier food products with acceptable sensory characteristics (Biointerface Research in Applied Chemistry, 2020).
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Assay (argentometric; calculated on dried substance): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
pH-value (5 %; water): 5.0 - 8.0
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Bromide (Br): ≤ 0.005 %
Chlorate and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.003 %
Hexacyanoferrate II: ≤ 0.0001 %
Ferrocyanides: passes test
Iodide (I):
≤ 0.001 %
: passes test
Nitrite (NO₂): passes test
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00004 %
Ba (Barium):
passes test
: ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Calcium, Magnesium and R₂O₃-precipitate: ≤ 0.005 %
Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca): ≤ 0.0100 %
Loss on drying (105 °C, 2 h): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. may i know the purity of this Sodium Chloride Salt
    1 answer
    1. The minimum purity of this product 99.5%. The purity is lot-specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/mm/106404#product-documentation
      Helpful?
  2. Can 1.06404.0500 - Sodium chloride for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur considered as Primary Standard. As we need NACL Standard Primary STD.
    1 answer
    1. This Sodium Chloride product is not a primary standard. Please see the following product below which is a primary standard:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/usp/1613804
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. What is the packaging information for Item 1064049025?
    1 answer
    1. The packaging dimensions for Item 1064049025 are as follows:
      • Length: 37.00 cm
      • Width: 27.50 cm
      • Height: 31.00 cm
      Helpful?
  6. How to find SKU number for the COA? I know the catalogue number and the lot number, however what is the SKU number. The relevant product is sodium chloride, catalogue number: 1.06404.0500 and Lot: K49980304851. Thank you for your assistance.  
    1 answer
    1. The SKU number for this product is 1.06404.0500 the "-.0500" portion of this product number is the pack size which is 500 G. When retrieving the certificate of analysis for this product, customers will use lot K49980304. The last three digits "-851" of this lot is the packing code and should be omitted in order to obtain the CofA document from the website.
      Please navigate to this website to retrieve the COA:
      https://www.emdmillipore.com/product/Sodium-chloride,MDA_CHEM-106404#anchor_COA