Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 510,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 670,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 17 100,00 Kč |
O této položce
2 510,00 Kč
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
form
solid
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
460 °C
density
2.8 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1138 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description granular for analysis ACS,ISO | description granular, +140 mesh particle size, reagent grade, 97% | description puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95% | description for synthesis |
| form solid | form granular | form beads or granules | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade reagent grade | grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade synthesis grade |
| pH 12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 12.8 (20 °C, 100 g/L) | pH 12.8 (20 °C, 100 g/L) | pH 12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| density 2.8 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 2.8 g/cm3 at 20 °C |
| mp 460 °C | mp 460 °C (dec.) (lit.) | mp 460 °C (dec.) (lit.) | mp 660 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium peroxide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?