Přeskočit na
1.08374
L-Tryptophan
for biochemistry
Synonyma:
L-Tryptophan, Trp
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 400,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 060,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
20 700,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
196 700,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H12N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.23
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-795-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
1 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
potency
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
10 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biotechnological production of L-Tryptophan: The study by Nefedova et al. explores the molecular mechanisms in metal oxide nanoparticle interactions with L-Tryptophan, highlighting its significance in nanoparticle synthesis, which is crucial for biotechnological applications in pharmaceutical manufacturing and life sciences (Nefedova et al., 2024).
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (specific rotation): passes test
Spec. rotation (α 20/D, 10 g/l, water, calc. on dried substance): -30.0 to -32.5
Appearance: white to almost white, crystalline or amorphous powder
Appearance of solution (10 g/l, Hydrochloric acid 1 mol/l): clear and not more intense in color than reference solution BY6
Chloride (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 200 ppm
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 0.5 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.2 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)